Hydrogenfosforečnan didraselný 1.0 M in water
Dodavatel: Thermo Scientific
397080010
397080025
ACRO397080010EA
2190
CZK
ACRO397080010
ACRO397080025
Hydrogenfosforečnan didraselný 1.0 M in water
di-Potassium hydrogen phosphate
Vzorec:
K₂HPO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS číslo: 7758-11-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HClO4 | 1.0 M Exact strength on the certificate of analysis |