Tisk…

tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: N-BOC-3-pyrrolidinone

397050010 397050100
ACRO397050010EA 2000 CZK
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate

Appearance: White to light brown Low melting solid

Vzorec: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631194
CAS číslo: 101385-93-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR