4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
397040010
397040050
ACRO397040010EA
769
CZK
ACRO397040010
ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₈ClF₃N₂O Bod tání: 230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053033 CAS číslo: 133115-72-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |