Tisk…

3-(Boc-amino)propylbromide 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

397010010 397010050
ACRO397010010EA 5560 CZK
ACRO397010010 ACRO397010050
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
3-(Boc-amino)propylbromide

Appearance: White Low melting solid

Vzorec: C8H16BrNO2
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683429
CAS číslo: 83948-53-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR