Tisk…

1-Boc-3-piperidone 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone

397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 3010 CZK
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-piperidone 97%
1-Boc-3-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631193
CAS číslo: 98977-36-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR