Tisk…
Staurosporine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (5S,6R,7R,9R)-6-Methoxy-5-methyl-7-(methylamino)-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-17-oxa-4b,9a,15-triaza-5,9-methanodibenzo[b,h]cyclonona[jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-14-one, Antibiotic AM-2282
328532500 328530010
ACRO328532500EA 10960 CZK
ACRO328532500 ACRO328530010
Staurosporine 98%
Staurosporine
CAS No.: 62996-74-1
Vzorec: C₂₈H₂₆N₄O₃
Bod tání: 270 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18252446
CAS číslo: 62996-74-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder
HPLC =97.5 %