Tisk…
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 5850 CZK
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in water
N-Methylmorpholine-N-oxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod tání: –20 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005947
CAS číslo: 7529-22-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %