Tisk…
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
171600010 171600050 171600250
ACRO171600010EA 673 CZK
ACRO171600010 ACRO171600050 ACRO171600250
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 97%
Bis(4-nitrophenyl)carbonate
Vzorec: C₁₃H₈N₂O₇
MW: 304,22 g/mol
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007322
CAS číslo: 5070-13-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 144 °C
GC ≥96.0 %
Moisture 6 % to 10 %
Bulk density 475 to 625 kg/m³
Acidity ≤0.1 mg KOH/g (Free Acidity)