Tisk…
Hydroxid sodný 98.5%, pellets p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
206060010 206060025 206060100 206060250
ACRO206060010EA 1370 CZK
ACRO206060010 ACRO206060025 ACRO206060100 ACRO206060250
Hydroxid sodný 98.5%, pellets p.a.
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 1390 °C (760 mmHg)
Bod tání: 318 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤70 ppm
Phosphate (PO4) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤40 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.5 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤8 ppm
Nickel (Ni) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤0.1 %
Silver (Ag) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0003 %