Tisk…
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodopyrazole
200370050 200370250
ACRO200370050EA 3260 CZK
ACRO200370050 ACRO200370250
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
4-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005244
CAS číslo: 3469-69-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure