Tisk…
Thiomorpholine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
187970050 187970250
ACRO187970050EA 1970 CZK
ACRO187970050 ACRO187970250
Thiomorpholine 97%
Thiomorpholine
Vzorec: C₄H₉NS
MW: 103.19
Hustota: 1.088 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005974
CAS číslo: 123-90-0
UN: 3267
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %