Tisk…
Kyselina šťavelová, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 2770 CZK
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Kyselina šťavelová, anhydrous 98%
Kyselina šťavelová
Vzorec: C₂H₂O₄
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 189…191 °C
Hustota: 1,9 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002573
CAS číslo: 144-62-7
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)