Tisk…
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride, Tin dichloride
196980250 196981000 196985000 196980025
ACRO196980250EA 975 CZK
ACRO196980250 ACRO196981000 ACRO196985000 ACRO196980025
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
Bod varu: 623 °C (1013 hPa)
Bod tání: 246 °C
Hustota: 3,95 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011241
CAS číslo: 7772-99-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤75 ppm