Tisk…
1-Ethylpropylamine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
183700050 183700250 183701000
ACRO183700050EA 1080 CZK
ACRO183700050 ACRO183700250 ACRO183701000
1-Ethylpropylamine 98+%
1-Ethylpropylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008096
CAS číslo: 616-24-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %