Tisk…
Uhličitan měďnatý bazický 54-56% Cu Cu 54-56%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
196670250 196675000 196670025
ACRO196670250EA 795 CZK
ACRO196670250 ACRO196675000 ACRO196670025
Uhličitan měďnatý bazický 54-56% Cu Cu 54-56%, pure
Uhličitan měďnatý bazický
Vzorec: CuCO₃·Cu(OH)₂
Bod tání: 200 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010976
CAS číslo: 12069-69-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)