Tisk…
Dusitan sodný 99% contains an anticaking reagent, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diazotizing salts
196620025 196620010 196620100
ACRO196620025EA 2660 CZK
ACRO196620025 ACRO196620010 ACRO196620100
Dusitan sodný 99% contains an anticaking reagent, extra_pure
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
MW: 69
Bod varu: 320
Bod tání: 271 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Water ≤0.3 %
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent ≤0.1 %