Tisk…
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
194960010 194960050
ACRO194960010EA 2100 CZK
ACRO194960010 ACRO194960050
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod tání: 34…36 °C
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001290
CAS číslo: 6914-76-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %