Tisk…
Chlorid olovnatý 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 4200 CZK
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Chlorid olovnatý 99%
Chlorid olovnatý
Vzorec: Cl₂Pb
Bod varu: 950 °C (1013 hPa)
Bod tání: 501 °C
Hustota: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011157
CAS číslo: 7758-95-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %