Tisk…
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
175620010 175620050 175620250
ACRO175620010EA 798 CZK
ACRO175620010 ACRO175620050 ACRO175620250
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₅H₉N
MW: 83,134 g/mol
Bod varu: 79…80 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,79 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008052
CAS číslo: 2978-58-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %