Tisk…
1-Bromobutanone 90% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-butanone
222450010 222450050 222450250
ACRO222450010EA 2960 CZK
ACRO222450010 ACRO222450050 ACRO222450250
1-Bromobutanone 90% stabilizovaný
1-Bromobutanone
Vzorec: BrH₂CC(O)CH₂CH₃
MW: 151 g/mol
Bod varu: 105 °C (150 mmHg)
Hustota: 1,479 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000207
CAS číslo: 816-40-0
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 0.5 % CaCO3