Tisk…
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
210910250 210911000
ACRO210910250EA 2240 CZK
ACRO210910250 ACRO210911000
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 177…178 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009707
CAS číslo: 14002-80-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %