Tisk…
Tetrabutylammonium chloride 95% tech. contains also bromide
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
174120050 174120250 174121000 174125000
ACRO174120050EA 1040 CZK
ACRO174120050 ACRO174120250 ACRO174121000 ACRO174125000
Tetrabutylammonium chloride 95% tech. contains also bromide
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Bod tání: 83…86 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011635
CAS číslo: 1112-67-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 % (on dry substance)
Water ≤4 %
Bromide (Br) ≤5 %