Tisk…
Chromium(III) chloride, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 2670 CZK
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Chromium(III) chloride, anhydrous 99%
Chromium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Cr
Bod tání: 1152 °C
Hustota: 2,8 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010948
CAS číslo: 10025-73-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %