1,2-Diethoxyethan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
208240010
208240025
208241000
ACRO208240010EA
8980
CZK
ACRO208240010
ACRO208240025
ACRO208241000
1,2-Diethoxyethan 99%
1,2-Diethoxyethane
Vzorec:
C₆H₁₄O₂ Bod varu: 121,4 °C (1013 hPa) Bod tání: –74 °C Hustota: 0,8417 g/cm³ Bod vzplanutí: 19 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009253 CAS číslo: 629-14-1 UN: 1153 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.0 % |