Tisk…
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
188710010 188710050
ACRO188710010EA 714 CZK
ACRO188710010 ACRO188710050
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 96%
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₇H₁₁BrO₂
Bod varu: 85…88 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,279 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001322
CAS číslo: 35120-18-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥95.0 %