Tisk…
3-Furanmethanol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
188080050 188080250
ACRO188080050EA 5450 CZK
ACRO188080050 ACRO188080250
3-Furanmethanol 99%
3-Furanmethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Bod varu: 79…80 °C (17 mmHg)
Hustota: 1,139 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005352
CAS číslo: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %