Tisk…
5-Aminoquinoline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
104600010 104600050
ACRO104600010EA 2380 CZK
ACRO104600010 ACRO104600050
5-Aminoquinoline
5-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106…109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006797
CAS číslo: 611-34-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
GC ≥96.0 %