Tisk…

Pyrrole-2-carboxylic acid 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

132070010 132070050 132070250
ACRO132070010EA 1550 CZK
ACRO132070010 ACRO132070050 ACRO132070250
Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Bod tání: 207…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005219
CAS číslo: 634-97-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR