Tisk…

Cyclohexanemethylamine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

146570050 146570250
ACRO146570050EA 2120 CZK
ACRO146570050 ACRO146570250
Cyclohexanemethylamine 97%
Cyclohexanemethylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Bod varu: 161…163 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001520
CAS číslo: 3218-02-8
UN: 2734
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR