Tisk…
Izobutylamin
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 2210 CZK
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
Izobutylamin
Izobutylamin
Vzorec: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 66 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,73 g/cm³
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008146
CAS číslo: 78-81-9
UN: 1214
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)