Tisk…

Cycloheptanecarboxylic acid 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Cycloheptane carboxylic acid

111020050 111020250
ACRO111020050EA 3720 CZK
ACRO111020050 ACRO111020250
Cycloheptanecarboxylic acid 97%
Cycloheptanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Bod varu: 135…138 °C (9 mmHg)
Bod tání: 71 °C
Hustota: 1,035 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004152
CAS číslo: 1460-16-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR