Tisk…
Cyclopentyl methyl ether (CPME) 99.9+% stabilizovaný, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
396130010 396130025 396130500 396132500
ACRO396130010EA 4270 CZK
ACRO396130010 ACRO396130025 ACRO396130500 ACRO396132500
Cyclopentyl methyl ether (CPME) 99.9+% stabilizovaný, extra pure
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276401
CAS číslo: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.90 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 45 to 100 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm