Tisk…
Ethanolamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
149580010 149580025 149580250 149582500
ACRO149580010EA 1890 CZK
ACRO149580010 ACRO149580025 ACRO149580250 ACRO149582500
Ethanolamin 99%
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08
Bod varu: 171
Bod tání: 10.3 °C
Hustota: 1.012 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA