Tisk…
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) (synthetic) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
428121000 428120250 428125000
ACRO428121000EA 2900 CZK
ACRO428121000 ACRO428120250 ACRO428125000
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) (synthetic) 95%
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Vzorec: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430.71
Bod tání: 2.5…3.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072045
CAS číslo: 10191-41-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %