Tisk…
Allylmagnesium bromide 1 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209531000 209538000
209531000.EA 3120 CZK
209531000. 209538000.
Allylmagnesium bromide 1 M in diethyl ether, AcroSeal®
Allylmagnesium bromide
Appearance: Yellow-green to grey Solution
Vzorec: C₃H₅BrMg
Hustota: 0,851 g/cm³
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000044
CAS číslo: 1730-25-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green to grey Solution
Titration Grignard 0.9 to 1.1 M