Tisk…
Neopentyl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
425720250 425720010 425720050
ACRO425720250EA 6990 CZK
ACRO425720250 ACRO425720010 ACRO425720050
Neopentyl bromide 98%
Neopentyl bromide
Vzorec: C₅H₁₁Br
MW: 151.05
Bod varu: 105…106 °C (767 mmHg)
Hustota: 1.2253
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000209
CAS číslo: 630-17-1
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %