Tisk…
Amoniak 7N in methanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428381000 428388000
428381000.EA 2810 CZK
428381000. 428388000.
Amoniak 7N in methanol, AcroSeal®
Amoniak
Vzorec: NH₃
MW: 17.03
Bod varu: –33 °C (1013 hPa)
Bod tání: –77 °C
Hustota: 0.77 g/cm³
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011418
CAS číslo: 7664-41-7
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00492
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 6.0 to 7.5 N
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %