Tisk…
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
179380010 179380050
ACRO179380010EA 3450 CZK
ACRO179380010 ACRO179380050
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₅N
Bod varu: 114…116 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,752 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008201
CAS číslo: 15673-00-4
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %