Tisk…
Sulfid draselný (K2Sx), pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 1560 CZK
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Sulfid draselný (K2Sx), pure
Sulfid draselný (K2Sx)
Vzorec: K₂(S)n
Bod tání: 200…250 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148074
CAS číslo: 37199-66-9
UN: 1382
ADR: 4.2,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)