Tisk…

2-Nitro-1-phenylpropene 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: trans-β-Methyl-β-nitrostyrene

386510050 386510010 386510250
ACRO386510050EA 2160 CZK
ACRO386510050 ACRO386510010 ACRO386510250
2-Nitro-1-phenylpropene 99%
2-Nitro-1-phenylpropene
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014720
CAS číslo: 705-60-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR