(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
399830100
399830010
ACRO399830100EA
6110
CZK
ACRO399830100
ACRO399830010
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilised
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Colorless Liquid
Vzorec:
C₈H₁₉BrOSi MW: 239.228 g/mol Bod varu: 70…75 °C (2.5 mmHg) Hustota: 1.115 g/cm³ Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00209550 CAS číslo: 86864-60-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |
Stabilizer | ≤5 % Na2CO3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...