Tisk…
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
426350050 426350010
ACRO426350050EA 7210 CZK
ACRO426350050 ACRO426350010
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate 95%
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₅
Bod varu: 89 °C (,8 mmHg)
Hustota: 1,082 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674041
CAS číslo: 95715-86-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +53° to +57° (20°C, 589 nm) (C=1, Chloroform)