Tisk…
Dimidiumbromid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
215342500 215340010
ACRO215342500EA 4420 CZK
ACRO215342500 ACRO215340010
Dimidiumbromid 98%
Dimidiumbromid
Vzorec: C₂₀H₁₈BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011757
CAS číslo: 518-67-2
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)