Tisk…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000 211300050
ACRO211305000EA 19970 CZK
ACRO211305000 ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012415
CAS číslo: 12092-47-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %