Tisk…
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
372870010 372870050
ACRO372870010EA 978 CZK
ACRO372870010 ACRO372870050
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Bod tání: 261…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085738
CAS číslo: 13252-83-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 262 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %