Benzoylnitromethane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Nitro-1-phenylethanone
372790050
372790250
ACRO372790050EA
2430
CZK
ACRO372790050
ACRO372790250
Benzoylnitromethane 98%
Benzoylnitromethane
Appearance: White to yellow to tan Powder or flakes
Vzorec:
C₈H₇NO₃ Bod tání: 101…106 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00010218 CAS číslo: 614-21-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to tan Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 107 °C |
GC | ≥97.5 % |