Tisk…
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
363955000 363950025
ACRO363955000EA 18980 CZK
ACRO363955000 ACRO363950025
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
CAS No.: 14874-82-9
Vzorec: C₇H₈O₄Rh
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009884
CAS číslo: 14874-82-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green-red Flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥39.3 %