Tisk…
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
363610010 363612500
ACRO363610010EA 8280 CZK
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Vzorec: C₈H₁₂Cl₂Pt
MW: 374.17 g/mol
Bod tání: 285 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012413
CAS číslo: 12080-32-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)