(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I)hexafluorophosphate, CRABTREE'S CATALYST, (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-iridium(I) hexafluorophosphate, (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium (I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst
363581000
363585000
ACRO363581000EA
6070
CZK
ACRO363581000
ACRO363585000
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS No.: 64536-78-3
Vzorec:
C₃₁H₅₀F₆IrNP₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075097 CAS číslo: 64536-78-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Carbon (C) | 45.6 to 47.0 % |