Tisk…
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
363290010 363290050
ACRO363290010EA 2400 CZK
ACRO363290010 ACRO363290050
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
CAS No.: 52462-29-0
Vzorec: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
MW: 612.38 g/mol
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064793
CAS číslo: 52462-29-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-red to red-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %